Stampa…
Argento solfato 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Disilver sulphate
30491.247EA 60 EUR
30491.247 30491.420
Argento solfato 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Argento solfato
Formula: Ag₂SO₄
Peso molecolare: 311.8 g/mol
Punto di ebollizione: 1085
Punto di fusione: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed