Stampa…
Perossido di idrogeno 3% (w/w) in water stabilizzato, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Stabilization: ~200 ppm Stabilised with acetanilide
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L 323381-2.5L
323381-25MLEA 52.6 EUR
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L HONC323381-2.5L
Perossido di idrogeno 3% (w/w) in water stabilizzato, Fluka™
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: 150.2
Punto di fusione: -0.41
Densità: 1.00 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798
Visualizza i codici
Appearance (colorless liquid) complying
Assay 3.0 - 4.0 Gew.%
pH (direct, 20 °C) 4 - 7
Stabilizer (Acetanilide) 150 - 250 ppm
Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer