Stampa…
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Disilver sulphate
279480010 279480025
ACRO279480010EA 116 EUR
ACRO279480010 ACRO279480025
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid
Argento solfato
Formula: Ag₂SO₄
Peso molecolare: 311.8 g/mol
Punto di ebollizione: 1085
Punto di fusione: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97%