Stampa…
Acido nitrico 69%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
1.01799.1000EA 65.2 EUR
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
Acido nitrico 69%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Punto di ebollizione: 120,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material