Stampa…
Cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
190474MEA 125 EUR
190474M 190475N
Cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP soluzione volumetrica
Cerio (IV) solfato
Formula: Ce(SO₄)₂
MDL Number: MFCD00148852
CAS Number: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Visualizza i codici
Titolo (20°C; valore reale 0,3 % accur.) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test