Iodio 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
30914.238EA
62.8
EUR
30914.238
30914.295
Iodio 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Iodio
Formula:
I₂ Peso molecolare: 253,81 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) | 0.499 - 0.501 mol/l |
Tracciabilità NIST | Conforme |