Stampa…
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa
Fornitore: REAGECON
I2005F I2005W
REGEI2005FEA 83.3 EUR
REGEI2005F REGEI2005W
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa
Iodio
Formula: I₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II