Stampa…
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30917.295EA 65.2 EUR
30917.295 30917.320
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Iodio
Formula: I₂
Densità: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.0499 - 0.0501 mol/l
Tracciabilità NIST Conforme