Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7210.1000EA
0
EUR
7210.1000
7210.2500
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Iodio
Formula:
I₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Titer (N) | 0.0997 - 0.1003 |