Iodio standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
I₂ Densità: 1,02 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ADR: 8,II |
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with Na2S2O3 | 0.0998 to 0.1002 N (20°C) |
CO2 absorption capacity | ≥19.0 % |