Stampa…
Ammonio tiocianato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ammonio solfocianuro
35580.K2 35580.K7
35580.K2EA 46.1 EUR
35580.K2 35580.K7
Ammonio tiocianato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Ammonio tiocianato
Molecular Formula: NH4SCN Formula Weight: 76.12 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011428
Formula: NH₄SCN
Peso molecolare: 76.12 g/mol
Punto di fusione: 150
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564