Tetrabutilammonio idrossido 1.0 M in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH
Formula Weight: 259.48
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3825
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009425
Formula:
C₁₆H₃₇NO Peso molecolare: 259.48 g/mol Punto di fusione: 29.85 Densità: 0.830 Flash Pt: 11 °C (51 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS Number: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3 II |