Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 79.6 EUR
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutilammonio idrossido 1 M in methanol
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M