Tetrabutilammonio idrossido 1.0 M in soluzione acquosa per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formula:
C₁₆H₃₇NO Peso molecolare: 259.48 g/mol Punto di fusione: 29.85 Densità: 0.968 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS Number: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |