Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in water per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 78.3 EUR
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in water per HPLC
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm