Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 51.4 EUR
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutilammonio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.85 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure