Tribromuro di fosforo 1 mol/l dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fosforo tribromuro
382061000
382068000
382061000.EA
87.7
EUR
382061000.
382068000.
Tribromuro di fosforo 1 mol/l dichloromethane, AcroSeal®
Tribromuro di fosforo
Formula:
PBr₃ Peso molecolare: 270.69 g/mol Punto di ebollizione: 175 Punto di fusione: -40 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011436 CAS Number: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 2922 Merck Index: 12,07514 |
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |