Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa per biotecnologie, sterile
Fornitore: VWR Chemicals
E525-100MLEA
111
EUR
E525-100ML
E525-500ML
Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa per biotecnologie, sterile
Magnesio cloruro
Un reagente sterile per la preparazione di cellule competenti per la trasformazione.
- Nuclease - none detected
Formula:
MgCl₂ Peso molecolare: 95,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS Number: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Conducibilità (1:100) @25°C | 2000 – 2400 µmhos |
Identificazione | Conforme |
Insolubili | 0.005 % |
Nucleasi | Assente |
Sterilità | Conforme |