Stampa…
Acido cloridrico 5% (v/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 32.9 EUR
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Acido cloridrico 5% (v/v) in soluzione acquosa
Acido cloridrico
Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III