Calcio cloruro 1 mol/l in soluzione acquosa, Biotechnology Grade for biotechnology
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chloro calcium
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Formula:
CaCl₂·2H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS Number: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 |
Identificazione | Conforme |
Sterilità | Conforme |
Titolazione | 0.95 - 1.05 M |