Stampa…
Cloruro di bario standardised solution 0.5 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bario cloruro
35583.K2 35583.K7
35583.K2EA 78.7 EUR
35583.K2 35583.K7
Cloruro di bario standardised solution 0.5 N in soluzione acquosa
Cloruro di bario
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formula: BaCl₂
Peso molecolare: 208,24 g/mol
Densità: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003445
CAS Number: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III