Stampa…
Cloruro di bario standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bario cloruro
35582.K2 35582.K7
35582.K2EA 80.4 EUR
35582.K2 35582.K7
Cloruro di bario standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Cloruro di bario
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formula: BaCl₂
Peso molecolare: 208.24 g/mol
Punto di ebollizione: 1560
Punto di fusione: 963
Densità: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003445
CAS Number: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998