Stampa…
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Pericolo
S25001 S25005
REGES25001EA 50 EUR
REGES25001 REGES25005
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II