Stampa…
Sodio idrossido 4 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica a basso contenuto di carbonato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
191373MEA 64.4 EUR
191373M 191376P
Sodio idrossido 4 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica a basso contenuto di carbonato
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1.15 kg/l
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
Tracciabile NIST Conforme