Stampa…
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
S21005 S21001 S21001LC
REGES21005EA 92.6 EUR
REGES21005 REGES21001 REGES21001LC
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627