Stampa…
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Attenzione
S20505 S20501
REGES20505EA 99.9 EUR
REGES20505 REGES20501
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III