Stampa…
Sodio idrossido 0.2 M NaOH (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
343110-2L 343110-500ML
343110-2LEA 156.98 EUR
343110-2L 343110-500ML
Sodio idrossido 0.2 M NaOH (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 0.1900 - 0.2100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.006 N
Traceable to NIST SRM effective