Stampa…
Sodio idrossido 0.25 M NaOH (0.25N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
31086-1L 31086-5L-VP
31086-1LEA 70.61 EUR
31086-1L 31086-5L-VP
Sodio idrossido 0.25 M NaOH (0.25N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective