Stampa…
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
83891.260EA 60 EUR
83891.260 83891.260DP
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Titolo (20°C; valore reale 0,2 % accur.) 0,0998 - 0,1002 mol/l