Stampa…
Sodio idrossido 0.1 M NaOH (0.1N) 99 Volumetric, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Idrossido di sodio
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
319481-2LEA 82 EUR
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
Sodio idrossido 0.1 M NaOH (0.1N) 99 Volumetric, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 323
Densità: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective