Stampa…
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Synonyms: Idrossido di sodio
S20105 S20101
REGES20105EA 92.6 EUR
REGES20105 REGES20101
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627