Stampa…
Sodio idrossido standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35625.K2 35625.K7 35625.M4
35625.K2EA 38.4 EUR
35625.K2 35625.K7 35625.M4
Sodio idrossido standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Sodio idrossido
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III