Stampa…
Sodio idrossido standardised solution 0.05 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35623.K2 35623.K7 35623.M4
35623.K2EA 34.6 EUR
35623.K2 35623.K7 35623.M4
Sodio idrossido standardised solution 0.05 N in soluzione acquosa
Sodio idrossido
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III