Stampa…
Sodio idrossido 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
S20025 S20021
REGES20025EA 92.6 EUR
REGES20025 REGES20021
Sodio idrossido 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III