Stampa…
Potassio idrossido 8 mol/l (8 N) in water, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 31.7 EUR
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Potassio idrossido 8 mol/l (8 N) in water, puro
Potassio idrossido
Formula: KOH
Densità: 1,326 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)