Stampa…
Potassio idrossido 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
31306.267EA 49.4 EUR
31306.267 31306.267DP 31306.267_T
Potassio idrossido 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio idrossido
Questo prodotto può sviluppare un colore giallo-marrone durante lo stoccaggio.
Formula: KOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Tracciabilità NIST Conforme