Stampa…
Potassio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
31308.264EA 20.8 EUR
31308.264 31308.297 31308.297DP 31308.264DP
Potassio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio idrossido
Questo prodotto può sviluppare un colore giallo-marrone durante lo stoccaggio.
Formula: KOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
Traccibilità NIST Conforme