Stampa…
Bromuro di idrogeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrogen bromide
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 136 EUR
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Bromuro di idrogeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, puro
Bromuro di idrogeno
Formula: HBr
Peso molecolare: 80.91 g/mol
Punto di ebollizione: -66.7
Punto di fusione: -86
Densità: 1.42 g/cm³
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm