Stampa…
Potassio idrossido standardised solution 0.5 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
35595.K2 35595.M4
35595.K2EA 33.7 EUR
35595.K2 35595.M4
Potassio idrossido standardised solution 0.5 N in soluzione acquosa
Potassio idrossido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III