Potassio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di potassio, Potassa caustica
Formula:
KOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS Number: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 2924 ADR: 3 (8),II |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Colouration | Max. 100 APHA |
Tracciabilità NIST | Conforme |