Stampa…
Potassio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
31303.291EA 50 EUR
31303.291 31303.291DP
Potassio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio idrossido
Questo prodotto può sviluppare un colore giallo-marrone durante lo stoccaggio.
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Tracciabilità NIST Conforme
Appearance Clear colourless liquid
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l