Stampa…
Bromuro di idrogeno 48% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrogen bromide
14036.AT 14036.AZ
14036.ATEA 68.6 EUR
14036.AT 14036.AZ
Bromuro di idrogeno 48% (w/w) in soluzione acquosa
Bromuro di idrogeno
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formula: HBr
Peso molecolare: 80.91 g/mol
Punto di ebollizione: -66.7
Punto di fusione: -86
Densità: 1.490
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4778