Stampa…
Potassio idrossido standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
35599.K2 35599.M4
35599.K2EA 34.3 EUR
35599.K2 35599.M4
Potassio idrossido standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Potassio idrossido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806