Bromuro di idrogeno 48% (w/w) in soluzione acquosa , 99,9999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Appearance: Colourless to faint yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Formula:
HBr Peso molecolare: 80.91 g/mol Punto di ebollizione: -66.7 Punto di fusione: -86 Densità: 1.490 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS Number: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 14,4778 |