Bromuro di idrogeno 48% in water, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
123170010
123170025
ACRO123170010EA
86.6
EUR
ACRO123170010
ACRO123170025
Bromuro di idrogeno 48% in water, puro
Bromuro di idrogeno
Formula:
HBr Punto di fusione: –11 °C Densità: 1,48 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS Number: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8,II |
Appearance | Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage) |
Titration with NaOH | ≥47 % |
Melting point | 62 to 66 °C |
GC | ≥96.0 % |