Stampa…
Potassio idrossido 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
31305.297EA 122 EUR
31305.297 31305.297DP VWRC31305.297_T
Potassio idrossido 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio idrossido
Questo prodotto può sviluppare un colore giallo-marrone durante lo stoccaggio.
Formula: KOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
Tracciabilità NIST Conforme