Bromuro di idrogeno 47%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
20208.297EA
101
EUR
20208.297
VWRC20208.460
Bromuro di idrogeno 47%, GPR RECTAPUR®
Bromuro di idrogeno
Formula:
HBr Peso molecolare: 80.91 g/mol Punto di ebollizione: -66,7 Punto di fusione: -86 Densità: 1.47 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS Number: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Assay | Min. 47 % |
Phosphate, Phosphite (as PO4) | max 0.002% |
Sulphate and sulphite (as SO4) | max 0.005% |
Heavy metals (as Pb) | max 0.001% |
Fe (Iron) | max 0.0005% |