Bromuro di idrogeno 47%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
20207.294EA
182
EUR
20207.294
20207.460
Bromuro di idrogeno 47%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Bromuro di idrogeno
Formula:
HBr Peso molecolare: 80.91 g/mol Punto di ebollizione: -66.7 Punto di fusione: -86 Densità: 1.47 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS Number: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Assay | 47.0 - 49.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
I (Iodide) | Max. 30 ppm |
PO4 + PO3 (as PO4) | Max. 2 ppm |
SO4 + SO3 (as SO4) | Max. 30 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm |