Stampa…
Bromuro di idrogeno 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hydrogen bromide
MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 349 EUR
1.00306.0250 1.00306.1000
Bromuro di idrogeno 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Bromuro di idrogeno
Formula: HBr
Peso molecolare: 80.91 g/mol
Punto di ebollizione: -66.7
Punto di fusione: -86
Densità: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material