Bromuro di idrogeno 47%, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
HBr Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS Number: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -11 °C |
Boiling Point | 126 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10.6 hPa (20 °C) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |